10341
Amberlite™ IRN150 hydrogen and hydroxide form
hydrogen and hydroxide form, matrix styrene/divinylbenzene (gel), 22-26 mesh
About This Item
Grado
nuclear grade
Descrizione
cross-linkage 8%
Forma fisica
beads
Confezionamento
bucket of 500 g
Parametri
60 °C max. temp.
Umidità
49-55% (cation)
54-60% (anion)
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
styrene/divinylbenzene (gel)
Gruppo funzionale matrice
mixed mode
Dimensione particelle
22-26 mesh
580-680 μm (anion exchanger)
600-700 μm (cation exchanger)
pH di lavoro
0-14
Capacità
1.2 meq/g by dry weight(anion)
1.9 meq/g by dry weight(cation)
Tecnica di separazione
mixed mode
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)