10264
Adsorbente Carboxen®
matrix Carboxen® 564, 20-45 mesh, bottle of 10 g
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Carboxen®
Livello qualitativo
Stato
powder
Confezionamento
bottle of 10 g
tecniche
LPLC: suitable
Area superficiale
~400 m2/g
Matrice
Carboxen® 564
Gruppo funzionale matrice
carbon
Dimensione particelle
20-45 mesh
Dimensione pori
~0.13 cm3/g mesoporosity
~0.14 cm3/g macroporosity
~0.24 cm3/g microporosity
~6-9 Å pore diameter
Densità
~0.61 g/mL (free fall density)
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Sferiche
- Dure (resistenza meccanica sec. ASTM 3802 >98%)
- Stabili fino a 400 °C
- Elevata purezza
- Facili da impaccare
- Stabili su tutta la scala del pH
- Non creano contropressioni
- Elevata resistenza allo shock osmotico
- Distribuzione variabile delle dimensioni (macro, meso, micro) dei pori conici.
Altre note
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)