Documenti fondamentali
01874
Supelco
Fenthion
reference material
Sinonimo/i:
O,O′-Dimethyl O″-[3-methyl-4-(methylthio)phenyl] thiophosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15O3PS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.33
Beilstein:
1974129
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COP(=S)(OC)Oc1ccc(SC)c(C)c1
InChI
1S/C10H15O3PS2/c1-8-7-9(5-6-10(8)16-4)13-14(15,11-2)12-3/h5-7H,1-4H3
PNVJTZOFSHSLTO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)