Documenti fondamentali
01344
Supelco
Dodemorph
reference material
Sinonimo/i:
4-Cyclododecyl-2,6-dimethylmorpholine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H35NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.48
Beilstein:
511312
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Descrizione
mixture of isomers (~60% cis and ~40% trans)
Saggio
≥98.0% (sum of isomers, GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1CN(CC(C)O1)C2CCCCCCCCCCC2
InChI
1S/C18H35NO/c1-16-14-19(15-17(2)20-16)18-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-18/h16-18H,3-15H2,1-2H3
JMXKCYUTURMERF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1A - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)