ZRB2480
Anti-FUT4/CD15 Antibody, clone 1H4 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Alpha-(1,3)-fucosyltransferase 4, ELAM-1 ligand fucosyltransferase, Fuc-TIV, FucT-IV, Fucosyltransferase 4, Fucosyltransferase IV, Galactoside 3-L-fucosyltransferase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
recombinant monoclonal
Descrizione
clone 1H4
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 59.08 kDa
observed mol wt ~59 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey
Confezionamento
antibody small pack of 25
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... FUT4(2526)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Human peripheral blood mononuclear cell (PBMC) lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected FUT4/CD15 in Human peripheral blood mononuclear cell (PBMC) lysate.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected FUT4/CD15 in Human spleen tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected FUT4/CD15 in Human spleen tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)