ZRB2347
Anti-PON2 Antibody, clone 1B6 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
A-esterase 2, Aromatic esterase 2, EC:3.1.1.2, Serum aryldialkylphosphatase 2, Serum paraoxonase/arylesterase 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B6, recombinant monoclonal
Descrizione
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
N-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... PON2(5445)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in U87-MG cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PON2 in U87-MG cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected PON2 in HeLa cell lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PON2 in Human liver tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound PON2 peptide with a KD of 3.5 x 10-8 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected PON2 in U-87 MG cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)