ZRB2189
Anti-MRGPRX2 Antibody, clone 1O10 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinonimo/i:
Mas-related G-protein coupled receptor member X2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1O10, recombinant monoclonal
Descrizione
1O10 Clone
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Stato
lyophilized
PM
calculated mol wt 37.1 kDa
observed mol wt ~40 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MRGPRX2(117194)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Human liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MRGPRX2 in Human liver tissue lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected MRGPRX2 in Human dorsal root ganglion tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound MRGPRX2 peptide with a KD of 3.4 x 10-6 in an affinity binding assay.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected MRGPRX2 in MCF-7 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)