ZRB1786
Anti-NDRG1 Antibody, clone 1C11 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C11, recombinant monoclonal
Descrizione
1C11 Clone
Nome Commerciale
ZooMAb® learn more
Forma fisica
lyophilized
PM
calculated mol wt 42.84 kDa
observed mol wt ~48 kDa
Purificato mediante
using Protein A
Reattività contro le specie
human, monkey
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDRG1(10397)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in COS-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NDRG1 in COS-7 cell lysate.
Tested applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected NDRG1 in human kidney and human prostate tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound NDRG1 peptide with a KD of 3.9 x 10-6 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1