Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1040.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41103811
CHF 1040.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimanufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1010-P-MP
L × W
14 in. × 12 in.
General description
Platform to hold 6 standard micro plates in Incu-Shaker Mini.
Legal Information
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description holds 6 standard micro plates (max. 1) | description holds 4 standard micro plates (max. 1) | description L × W 14 in. × 12 in. | description for 12 x 125 mL Erlenmeyer flasks |
| L × W 14 in. × 12 in. | L × W 14 in. × 12 in. | L × W 14 in. × 12 in. | L × W - |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1010-P-MP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-P-MP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1010-P-SP | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H1000-P-125 |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?