Vai a
Z763543
Incu-Shaker™ Mini with non-slip rubber mat
AC/DC input 115 V AC
Sinonimo/i:
incubated shaker, mini incubated shaker
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41103811
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1001-M
temperature measuring range
5-70 °C
parameter
30-300 rpm speed, 4-65 °C temperature
W × L × H
11 in. (28 cm) × 16.2 in. (41 cm) × 13 in. (33 cm)
platform L × W
9.5 in. (23.5 cm) × 11.5 in. (29 cm)
General description
The Incu-Shaker Mini is the most compact shaking incubator in its class. Despite the remarkably small footprint, a large 11.5 x 9.5 in. work space accepts several platforms and a variety of flasks, tubes and other common vessels.
The standard platform (included) features a non-slip, rubber coated surface, ideal for tissue culture flasks, Petri dishes and staining trays.
  • Extremely compact, just 11 in. wide
  • Exceptional temperature uniformity
  • Horizontally circular 19 mm orbit for aeration & mixing
  • Instantly exchange flask clamps with MAGic Clamp™ accessories
Legal Information
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)