Vai a
Z763519
MAGic Clamp™ magnetic clamp
holds 500 mL Erlenmeyer flasks (max. 5)
Sinonimo/i:
flask clamps, magnetic clamps
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 54.30
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122413
CHF 54.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-500
General description
The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Z763527Z763489Z763535
description
holds 500 mL Erlenmeyer flasks (max. 5)
description
holds 1000 mL Erlenmeyer flasks (max. 4)
description
holds 50 mL Erlenmeyer flasks (max. 20)
description
holds 2000 mL Erlenmeyer flasks (max. 2)
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-500
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-1000
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-50
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-2000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAGic Clamp™ magnetic clamp
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)