Documenti fondamentali
Z760935
TPP® Filtermax rapid bottle-top filter
filter capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Sinonimo/i:
filter bottles
Scegli un formato
12 EA
CHF 598.00
CHF 598.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 598.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104914
NACRES:
NB.22
CHF 598.00
Check Cart for Availability
Materiali
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap
graduations
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
TPP TP99955
Disponibilità
not available in (available only in North America)
Area filtro
69 cm2
Capacità filtro
1000 mL
Capacità imbuto
1000 mL
Misura
108 mm × 108 mm × 143 mm
Dimensione pori
0.22 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
The family of TPP vacuum filtration rapid-Filtermax is unique for its quadratic form and excellent product features. Each filter set comprises an adapter for the vacuum connection hose with an inside diameter of 6-10 mm and an individually packed screw cap.
Altre note
TPP recommends filling the liquid into the filter first and then applying the vacuum.
Note legali
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)