Z744156
Wilmad® 4 mm Rotor for Bruker® MAS Probe
cap, press fit rotor, no o-ring, Kel-F, pack of 1
Sinonimo/i:
Solid State NMR, MAS NMR
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
cap press fit rotor
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Wilmad WP-601-4181
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Homogeneous ceramic material structure.
- Zirconia Rotor Body strength 1,000 MPa
- Finish 0.05 µ mirror gloss
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)