Documenti fondamentali
Z743435
Laser Cryo-Tags® sidewall
red, size 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
Sinonimo/i:
cryogenic plate labels, freezer labels
Scegli un formato
3120 EA
CHF 72.30
CHF 72.30
Spedizione prevista il25 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3120 EA
CHF 72.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.35
CHF 72.30
Spedizione prevista il25 aprile 2025
Confezionamento
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech SIDE-1400
tecniche
cryopreservation: suitable
Misura
1.50 in. × 0.25 in.
Colore
red
Descrizione generale
Sidewall Cryo-Tags for laser printers withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage.  These labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic multiwell plates.  Cryo-Tags also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen, boiling water baths at 100°C and dry heat up to 150°C.
Note legali
D-230 is a registered trademark of Texaco
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)