Documenti fondamentali
Z743330
ContainerSEAL® XL sealing tape
W × L 1 in. × 108 ft, white
Scegli un formato
1 EA
CHF 56.50
CHF 56.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 56.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.35
CHF 56.50
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech CSEAL-XLW
Largh. × lungh.
1 in. × 108 ft
Colore
white
Descrizione generale
Enjoy all the benefits of PetriSEAL and ContainerSEAL in a new
wider format. ContainerSEAL XL makes it easier to seal large
containers and bottles and to cover wider gaps ensuring a tight
seal.
Note legali
ContainerSEAL is a registered trademark of Diversified Biotech
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)