Documenti fondamentali
Z742697
SureTemp® Dual Convection Incubator stainless steel shelf
stainless steel shelf for 40 L incubator
Scegli un formato
1 EA
CHF 160.00
CHF 160.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 160.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.77
CHF 160.00
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific H2505-40SH
Categorie correlate
Descrizione generale
Extra stainless steel shelf for Benchmark SureTemp 40L
Note legali
SureTemp is a registered trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)