Documenti fondamentali
Z741665
Sartorius extended length pipette tips
rack of, volume range 50-1,200 μL, non-sterile
Scegli un formato
960 EA
CHF 110.00
CHF 110.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
960 EA
CHF 110.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
CHF 110.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
Confezionamento
pack of 960 ea (Racked)
rack of
Produttore/marchio commerciale
Sartorius 791210
Volume massimo
1.2 mL
Lungh. punta
90 mm
Intervallo di volume
50-1,200 μL
Volume
50—1250 μL
Descrizione generale
Perfect tip fitting and sealing to the pipetter results in the best possible accuracy and precision. Compatible with Optiload feature in Biohit Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)