Documenti fondamentali
Z740419
Specimen containers with snap cap
size 1000 mL
Scegli un formato
100 EA
CHF 266.00
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
CHF 266.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Materiali
polypropylene cap
polypropylene container
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Simport C580-5
Misura
1000 mL
Descrizione generale
These disposable containers made of polypropylene, are ideal for collection and storage of fluids, powders, solids, pathology specimens and hazardous samples. Lids are tight fitting
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)