Documenti fondamentali
Z740294
RotoFlex® Plus bench top tube rotator rotisserie
for 5 - 7 mL tubes/7 tube capacity per rotisserie
Scegli un formato
2 EA
CHF 27.70
CHF 27.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 27.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
CHF 27.70
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Cole Parmer 439737
Descrizione generale
The RotoFlex will accommodate a variety of tubes from 0.5 - 50 mL by simply changing the rotisserie.
Note legali
RotoFlex is a registered trademark of Argos Technologies, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)