Documenti fondamentali
Z740293
RotoFlex® Plus bench top tube rotator rotisserie
for 1.5 - 2 mL tubes/15 tube capacity per rotisserie
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Cole Parmer 439736
Descrizione generale
The RotoFlex will accommodate a variety of tubes from 0.5 - 50 mL by simply changing the rotisserie.
Note legali
RotoFlex is a registered trademark of Argos Technologies, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)