Documenti fondamentali
Z740248
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
white, size 1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pkg of 500 ea (500 tag and spot sets)
Sinonimo/i:
cryogenic vial labels, freezer labels
About This Item
Codice UNSPSC:
55121611
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
paper
white
Confezionamento
pkg of 500 ea (500 tag and spot sets)
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech DTCR-6000
Parametri
temp. range at 70 to -196 °C
tecniche
cryopreservation: suitable
Misura
1.50 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo
Categorie correlate
Descrizione generale
Direct Thermal Cryo-Tags are formatted to easily work with the GoDEX DT200 Direct printer. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both!
Note: These labels are NOT COMPATIBLE WITH Dymo 550 printers.
Note legali
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5