Documenti fondamentali
Z733423
IKA® ULTRA-TURRAX® disperser tools, plastic
dispersing element for T-10 basic disperser, 7 mm, 25/cs
Sinonimo/i:
disperser blades, tissue grinders, tissue homogenizers
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Materiali
polycarbonate
Caratteristiche
autoclavable
polycarbonate rotor-stator
Confezionamento
case of 25
pack of 25
Produttore/marchio commerciale
IKA 3433325
Diametro
7 mm
Altre note
Shaft length for plastic dispersing element is 65 mm
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
ULTRA-TURRAX is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)