Documenti fondamentali
Z731560
Hettich® drum rotor, 6 place
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Drum rotor, 6 place
Sinonimo/i:
Hettich® centrifuge rotors
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’060.00
CHF 1’060.00
Spedizione prevista il07 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’060.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
CHF 1’060.00
Spedizione prevista il07 maggio 2025
Caratteristiche
to hold 60 x 1.5/2.0 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1161
Parametri
14,171 max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)