Documenti fondamentali
Z721603
EZ-Pierce films
sterile
Scegli un formato
50 EA
CHF 64.80
CHF 64.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
CHF 64.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41122410
NACRES:
NB.22
CHF 64.80
Check Cart for Availability
Materiali
polyethylene film
Sterilità
sterile
Caratteristiche
piercable
Produttore/marchio commerciale
Excel Scientific EZPS-25
Lunghezza
146.1 mm
Largh. × lungh.
8.26 cm × 14.61 cm
Larghezza
82.6 mm
Descrizione generale
  • Easily pierceable.
  • 70 μm thick, polyethylene with acrylic adhesive.
  • EZ-Pierce films allow direct sample recovery with single or multichannel pipettors and robotic probes.
  • Dimensions are 82.6 mm by 142.9 mm for 96 well plates.
Note legali
EZ-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Retinol solution 100 μg/mL ± 25% (Refer to COA) (Ethanol with 0.1% (w/v) BHT), ampule of 1 mL, reference material, Cerilliant®
Supelco
V-011
Retinol solution