Documenti fondamentali
Z711063
Sigma-Aldrich
Greiner 96 well plates, polypropylene
size 96 well, skirt
Sinonimo/i:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Codice UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
colorless wells
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
skirt
Confezionamento
case of 40
Produttore/marchio commerciale
Greiner 652270
Misura
96 well
Volume d’esercizio
200 μm
Colore
clear
clear colorless plate
applicazioni
agriculture
agriculture
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
96W PCR Microplate, well working volume 150 μL; total well volume 200 μL.
PCR Plates have a standard microplate footprint and are compatible with thermocyclers of most major brands. DNAse and RNAse free and non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Altre note
96 well microplate, without lid, fμLl-skirt design; alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.34 mm.
Compatibilità
Use for polymerase chain reaction; Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)