Documenti fondamentali
Z711047
Sigma-Aldrich
Microwave Cassette Holder
Scegli un formato
1 EA
CHF 110.00
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 110.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.47
CHF 110.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
polypropylene
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Tissue cassette holder for the H2100 Microwave.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)