Z709646
Sartorius mLINE® mechanical pipettor
12 channel, volume 5-100 μL
Sinonimo/i:
Biohit pipettes, pipettor
Scegli un formato
CHF 1’290.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 1’290.00
Prodotti consigliati
Caratteristiche
12-channel
electronic: no
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Sartorius 725230
Campo di misura del volume
5-100 μL
Volume
100 μL
Categorie correlate
Descrizione generale
- Extremely light pipetting and tip ejection
- Unique safety features
- Stepless volume adjustment and patented volume locking system
- Thermal insulation of internal components to improve accuracy
- Full autoclavability without disassembling
- Easy cleaning, maintenance and calibration
- ID tag and color-coded caps
- Safe-Cone Filters and unique ejection
- Opti-load tip mounting mechanism for even tip sealing and light tip ejection in multichannel pipettors
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)