Documenti fondamentali
Z708984
ART® non-filtered tip
HLT Ultramicro, size 0.5-20 μL, Pure packed, sterile
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
Scegli un formato
1 PKG
CHF 102.00
5 PKG
CHF 366.00
CHF 102.00
Spedizione prevista il28 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 102.00
5 PKG
CHF 366.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Volume massimo:
20 μL
Misura:
0.5-20 μL
Sterilità:
sterile
Caratteristiche:
Pure packed
Confezionamento:
pack of 960 ea
package of 960 tips
Produttore/marchio commerciale:
Molecular BioProducts 3521
CHF 102.00
Spedizione prevista il28 aprile 2025
Sterilità
sterile
Caratteristiche
Pure packed
Confezionamento
pack of 960 ea
package of 960 tips
Produttore/marchio commerciale
Molecular BioProducts 3521
Volume massimo
20 μL
Misura
0.5-20 μL
Descrizione generale
Molecular BioProducts Pure lines of pipette tips are pre-sterilized and packaged in a controlled environment to eliminate contamination. These tips are tested by an independent lab to ensure that they meet industry standards. It is ideal for a wide variety of applications.
Ultra-micro style is perfect for working with low-volume samples.
Note legali
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)