Documenti fondamentali
Z662801
Kern 440 series Toploader balances
Kern 440-47N, weighing capacity 2000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
Sinonimo/i:
laboratory balance, weighing balance
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Ingresso CA/CC
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
Materiali
stainless steel weighing plate
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern 440-47N
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità di pesata
2000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
Largh. x prof. × alt.
165 mm × 230 mm × 80 mm
Dimens. piattaforma
130 mm × 130 mm
Peso
~1 kg
Batteria
9 V
Descrizione generale
  • RS 232 interface
  • Function to determine percentages
  • Protective working cover over display
  • Battery supply possible
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Tengo una balanza "KERN 440-47" que compré hace unos 10 años y por el uso se me ha deteriorado el panel visor. Podrían venderme este panel y yo lo sustituiría.
    1 answer
    1. We do not sell individual components or accessories for this equipment, and suggests that the customer contacts the manufacturer directly for more assistance. The manufacturer's website is linked here: https://www.kern-sohn.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=suche&ls=en&gesamt_zeilen=0&suchbegriff=440-47N