Documenti fondamentali
Z662666
Kern pocket balances
weighing capacity 150 g, resolution: 0.1 g
Scegli un formato
1 EA
CHF 61.80
CHF 61.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 61.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
CHF 61.80
Check Cart for Availability
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Kern CM 150-1N
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità di pesata
150 g, resolution: 0.1 g
Lungh. × largh. × alt. complessive
85 mm × 130 mm × 25 mm
Lung. × larg. piattino
70 mm × 80 mm
Batteria
3 × 1.5 V AAA
Descrizione generale
  • Handy pocket sized balance with calculator
  • Protected against pressure and dust by a hardcase
  • Auto-off function after 4 minutes to preserve battery
  • Adjusting programme CAL, guarantees high quality
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)