Documenti fondamentali
Z659436
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Indirect processing cup booster BR 30
Sinonimo/i:
high-intensity sonication vessel
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’580.00
CHF 1’580.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’580.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.74
CHF 1’580.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bandelin 7510
Disponibilità
available only in EU
Descrizione generale
For high-intensive irradiation of smallest and sensitive sample volumes, e. g. cleaning of radioactively contaminated seeds, cell disruption or treatment of pathogens and toxic material. No cross-contamination or sample loss. Flow-through cooling liquid avoids rise of temperature
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)