Documenti fondamentali
Z659401
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
Indirect processing Cup horn BB 6 for use with HD 2200 homogenizer
Sinonimo/i:
sonication vessel
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’810.00
CHF 1’810.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’810.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41101520
NACRES:
NB.74
CHF 1’810.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bandelin 3605
Disponibilità
available only in EU
Descrizione generale
BB6 for indirect irradiation with high energy. No contamination from cavitation erosion. No aerosoling with pathogenic or hazardous materials. Temperature regulation with circulating liquid coolants.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)