Documenti fondamentali
Z654442
Consort EV series power supplies
EV2650, output0-600 V, 0-500 mA, 0-150 W
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
Ingresso CA/CC
230 V AC
Descrizione
30 ohms min load resistance
4 × 4 mm sockets
Produttore/marchio commerciale
EV2650
Disponibilità
available only in EU
Parametri
0-40 °C ambient temperature
Largh. × prof. × alt.
24 cm × 20 cm × 13 cm
Peso
4.3 kg
Uscita
0-600 V, 0-500 mA, 0-150 W
Descrizione generale
  • Timer 0-99.59 hour
  • Volt hours 0-99.99 kVH
  • LCD display, 2 × 16 characters
  • Ground leakage detection 500 μA
  • No load detection, programmable, overload detection
  • 3600 values of data logging
  • 0-95% non condensing humidity