Documenti fondamentali
Z649732
Techne® hybridization tube holder
for Model HB-1D, capacity, 50-mL tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NB.22
Caratteristiche
capacity 50-mL tubes
Produttore/marchio commerciale
Techne F50ML1TH
Disponibilità
available only in EU
Compatibilità
  • Carrier with clips for 8 × 50mL tubes
Note legali
Techne is a registered trademark of Techne, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)