Z646423
BRAND® PD-Tip
volume range 2.5 mL, BIO-CERT®
About This Item
Materiali
colorless
agenzia
according to DIN 12 650
Sterilità
sterile
Caratteristiche
ATP free
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
includes adapter: no
Confezionamento
pack of 100 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 702688
Intervallo di volume
2.5 mL
Volume
2.5 mL
Descrizione generale
PLASTIBRAND PD-Tips fit with:
- HandyStep® electronic, Gilson® Repetman, Rainin AutoRepTM E (automatic tip recognition), HandyStep, Rainin AutoRep M, Eppendorf® Multipette® 4780 and EDOS® 5221
- PD-Tips are made from high-quality materials (cylinder: PP/piston: PE-HD, 0.1 mL: LCP)
- An adapter is supplied standard for 25 mL and 50 mL
Caratteristiche e vantaggi
- Dispense with ease – even critical media
- Save time with automatic size detection
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)