Documenti fondamentali
Z645443
Nichiryo pipette tip loading system
volume range 0.1-10 μL, elongated, Reloading system, 10 x 96
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
Materiali
colorless
Sterilità
sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 960 ea
pack of 960
Produttore/marchio commerciale
Nichiryo BMT-SSEP
Disponibilità
not available in (France)
Volume massimo
10 μL
Intervallo di volume
0.1-10 μL
Descrizione generale
Universal fit pipette tips supplied in racks with a convenient hinged lid giving quick easy access.
  • Manufactured RNAse and DNAse free
  • Eco-friendly design provides racked tips with minimum plastic waste
  • Can be used stacked or as individual racks
  • Convenient hinged rack provides quick, easy access to tips
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Nichipet Eco pipette volume 1000-5000 μL
Z710202
Nichipet Eco pipette
Nichipet Eco pipette volume 20-200 μL
Z710180
Nichipet Eco pipette