Documenti fondamentali
Z641839
DURAN conical flask with wide neck
capacity 5,000 mL
Scegli un formato
1 EA
CHF 140.00
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 140.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Giunto
Joints neck (108)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
without cap
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 212277306
Capacità
5,000 mL
diam. × alt.
220 mm × 322 mm
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)