Merck
Z640468
Eppendorf® epT.I.P.S. Reloads
volume range 500-2500 μL
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.02
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
500—2500 μL
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 480 (10 trays of 48 tips)
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 0030 073.509, Eppendorf® 022491571
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
red
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 480 (10 trays of 48 tips)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030 073.509, Eppendorf® 022491571
L
115 mm
maximum volume
2.5 mL
volume range
500-2500 μL
volume
500—2500 μL
General description
Part of the ep T.I.P.S. box and reload system for contamination-free handling of refill trays, with plastic lids protecting the trays from contact during transfer to the working box.
Trays of tips which may be autoclaved in their packaging and stored clean for later use. Tips may be used straight from the reload tray, or loaded into ep T.I.P.S box (purchase separately)
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica