Documenti fondamentali
Z640085
Eppendorf® epT.I.P.S. standard
volume range 0.5-20 μL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Materiali
light gray tip
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 1000 ea (2 bags of 500 tips)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030 000.854
Eppendorf® 022492021
Lunghezza
46 mm
Volume massimo
20 μL
Intervallo di volume
0.5-20 μL
Descrizione generale
Bulk packed in re-sealable bags.
200 μL, 300 μL and 1000 μL tips are color coded, yellow, orange and blue respectively.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)