Documenti fondamentali
Z637556
BRAND® PP funnels, plain interior
top diam. 75 mm, stem O.D. × L 10 mm × 55 mm
Scegli un formato
12 EA
CHF 16.10
CHF 16.10
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
CHF 16.10
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 16.10
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Produttore/marchio commerciale
BRAND 147020
D.E. stelo × lungh.
10 mm × 55 mm
Diametro sommità
75 mm
Descrizione generale
Made from durable polypropylene (PP), these funnels offer excellent chemical resistance and are suitable for a wide range of applications. The plain interior facilitates easy cleaning and prevents contamination, ensuring reliable performance during use.
Altre note
BR147020 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)