Z637300
Mucocit™-T instrument disinfecting detergent
volume 5 L
About This Item
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
BRAND 44825
tecniche
protein quantification: suitable
Volume
5 L
5000 mL
Descrizione generale
Microbiological efficiency / concentration for use:
- Disinfection of instruments: Bacteria (incl. Tuberculosis and mycobacteria) and fungi with high organic burden acc. To DGHM/VAH directives: 1% (10 g/L)/ 1 hour., 2% (20 g/L)/ 30 min., 3% (30 g/L)
- Limited virucidal efficacy (incl. HIV, HBV, HCV): 1% (10 g/L)/ 5 min.
- Inactivation of human rotaviruses: 1% / 30 min., 2% / 5 min.
- Inactivation of vaccinia viruses: 2% (20 g/L)/ 5 min.
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)