Z628107
BRAND® telescopic filling tube
for 0.5-10 mL Dispensette®, L 195-350 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
Prodotti consigliati
Materiali
FEP
Produttore/marchio commerciale
BRAND
Lunghezza
195-350 mm
Altre note
BR704208 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)