Documenti fondamentali
Z600253
Hellma® fluorescence cuvettes, semi Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x4 mm, chamber volume 1,400 μL
Scegli un formato
1 EA
CHF 462.00
CHF 462.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 462.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
CHF 462.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Materiali
Suprasil® quartz
Descrizione
with 4 polished windows
Produttore/marchio commerciale
Hellma 104F-QS
Parametri
200-2,500 nm spectral range
Alt. × largh. × prof.
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Volume della camera
1,400 μL
Cammino ottico
10x4 mm
Descrizione generale
with PTFE lid
Confezionamento
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Note legali
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)