Documenti fondamentali
Z380334
Jars Nalgene® style 2117
capacity 1000 mL
Sinonimo/i:
laboratory jars, nalgene jars
Scegli un formato
1 PKG
CHF 88.80
4 PKG
CHF 355.00
CHF 88.80
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 88.80
4 PKG
CHF 355.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 88.80
Check Cart for Availability
Materiali
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
Giunto
Joints threaded neck (120)
Descrizione
Autoclavable with closure completely unscrewed
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 4
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 2117-1000
Diametro bottiglia × alt.
112 mm × 151 mm
Capacità
1000 mL
Descrizione generale
Transparent, with good chemical resistance.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)