Z379417
Hanna Piccolo® pH meter
Piccolo 2
About This Item
Descrizione
temperature compensation 0 - 70 °C (automatic with integral temperature sensor)
Caratteristiche
calibration manual dual point, ±1 pH
Produttore/marchio commerciale
HI98112
Campo di misura del pH
0-14, accuracy: 0.01, resolution: 0.01
Lungh. elettrodo
160 mm
Peso
400 gincluding calibration screwdriver, ABS carrying case, and batteries
70 g
Batteria
3 × 1.4 V button cell, 100 hr life (continuous operation)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)