Z363723
Transilluminator, UV, accessory
Replacement Bulb, Midrange UV, fluorescence λem 312 nm
About This Item
Codice UNSPSC:
41105300
Prodotti consigliati
Fluorescenza
λem 312 nm
Altre note
To replace bulbs shipped with UV transilluminators
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)