Documenti fondamentali
Z363561
Sigma-Aldrich
Indicator dots, “Radiation”
pkg of 1000 dots per roll
Scegli un formato
1 ROLL
CHF 74.30
CHF 74.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ROLL
CHF 74.30
About This Item
Codice UNSPSC:
26142300
NACRES:
NB.35
CHF 74.30
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art
Confezionamento
pkg of 1000 dots per roll
Descrizione generale
Adhesive dots, 1/4 in. diameter, with the universal "radiation" pictogram in red on yellow background. Color coding complies with OSHA regulations. Use on microcentrifuge tubes, gel sandwiches, anywhere a radiation warning is needed. There are 1,000 dots per roll.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)