Documenti fondamentali
Z362816
Nalgene® Polymethylpentene Erlenmeyer flask
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer
Scegli un formato
4 EA
CHF 99.40
CHF 99.40
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
CHF 99.40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
CHF 99.40
Check Cart for Availability
Materiali
colorless polypropylene cap
flat bottom
polymethylpentene
wide-neck
Giunto
Joints neck (43)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Screw cap
with cap
Confezionamento
pack of 4
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 4109-0500
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Excellent combination of autoclavability, chemical resistance, impact strength, and clarity. Transparent to microwave radiation. Polypropylene screw closure.
Altre note
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)