Documenti fondamentali
Z360392
Autoclave pans
capacity 3.1 L
Sinonimo/i:
sterilizing pan, sterilizing tray
Scegli un formato
1 EA
CHF 91.20
CHF 91.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 91.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.51
CHF 91.20
Check Cart for Availability
Materiali
polypropylene container
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 6902-3000
Lungh. × Largh. × Alt.
324 mm × 260 mm × 70 mm
Capacità
3.1 L
Descrizione generale
Autoclavable polypropylene with strong rims. Sizes for small instruments and labware. Nestable when empty. Without handles.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Storage box polycarbonate, can be washed and autoclaved repeatedly
Sigma-Aldrich
S7031
Storage box