Documenti fondamentali
Z358231
Sigma-Aldrich
Nalgene® filter unit receivers
bottle capacity 150 mL
Sinonimo/i:
bottle top filter bottle, filter storage bottle
Scegli un formato
24 EA
CHF 175.00
CHF 175.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EA
CHF 175.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
CHF 175.00
Check Cart for Availability
Materiali
polystyrene housing
Sterilità
sterile; γ-irradiated
Caratteristiche
cap (Polyethylene screw
polyethylene screw)
graduations
Confezionamento
pack of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 455-0150
Capacità bottiglia
150 mL
Capacità filtro
150 mL
Dimens. collo
45 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Polystyrene with leakproof polyethylene screw cap for storage. Designed for use with Nalgene vacuum filtration system; also appropriate as single-use storage containers.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)